Print…
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 202…204 °C
Densidade: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093800
Número CAS: 362601-90-9