Print…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 220 EUR
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₃F₅O
Ponto de ebulição: 114…115 °C/60mmHg
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004602
Número CAS: 440-60-8