Print…
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 228…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863169
Número CAS: 182482-25-3