Print…
Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
PC5530-100G PC5530-25G
APOSPC5530-100GEA 122 EUR
APOSPC5530-100G APOSPC5530-25G
Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Pentafluorobenzoyl chloride
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Fórmula: C₇ClF₅O
Peso Molecular: 230.52 g/mol
Ponto de ebulição: 158…159 °C
Densidade: 1.601 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000657
Número CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8 II