Print…
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 0 EUR
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Fórmula: C₅HF₉O₄
Ponto de ebulição: 145…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095398
Número CAS: 151772-58-6
UN: 3265
ADR: 8,III