Print…
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5517-1G PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA 90.5 EUR
APOSPC5517-1G APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Peso Molecular: 154.09 g/mol
Ponto de ebulição: 104…105 °C
Densidade: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 22.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068659
Número CAS: 382-90-1
UN: 1993
ADR: 3 II