Print…
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 58 EUR
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Fórmula: C₅H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3 III