Print…
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 323 EUR
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Fórmula: C₆H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: 242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038322
Número CAS: 359-88-6
UN: 3272
ADR: 3,III