Print…
Ácido Pentafluorobenzoico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 31.9 EUR
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
Ácido Pentafluorobenzoico 99%
Ácido Pentafluorobenzoico
Fórmula: C₇HF₅O₂
Ponto de ebulição: 219…221 °C
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Densidade: 1,944 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002406
Número CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6