Print…
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5495-1G PC5495-5G PC5495-25G
APOSPC5495-1GEA 0 EUR
APOSPC5495-1G APOSPC5495-5G APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₅FN₂
Ponto de Fusão: 83…88 °C
Densidade: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095284
Número CAS: 18614-51-2