Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 36.4 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃N
Peso Molecular: 250.02 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800708
Número CAS: 691877-03-9