Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 285 EUR
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₃
Peso Molecular: 222.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115960
Número CAS: 562840-50-0