Print…
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₉FO₃
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002473
Número CAS: 7649-92-5