Print…
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 256 EUR
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 106…108 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941315
Número CAS: 261635-79-4