Print…
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 200 EUR
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Fórmula: C₅H₆ClF₃O
Ponto de ebulição: 109,2 °C/750mmHg
Densidade: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039336
Número CAS: 380-44-9