Print…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 72.5 EUR
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Fórmula: C₅H₄F₈O
Peso Molecular: 232.07 g/mol
Ponto de ebulição: 93.2 °C
Densidade: 1.5323 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 27.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155961
Número CAS: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3 III