2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC5457-1G
PC5457-5G
PC5457-25G
APOSPC5457-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5457-1G
APOSPC5457-5G
APOSPC5457-25G
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula:
C₆H₄F₄N₂ Ponto de Fusão: 64…68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10699117 Número CAS: 852062-17-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |