Print…
6-Fluoro-m-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 220 EUR
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 172…174 °C
Densidade: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190101
Número CAS: 63762-79-8