Print…
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 65.4 EUR
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Br₂FO
Peso Molecular: 295.93 g/mol
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368759
Número CAS: 435273-49-7
UN: 3335
ADR: 9 III