Print…
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M em THF
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 720 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M em THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Fórmula: C₇H₆BrFMg
Ponto de ebulição: 65 °C
Densidade: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01311470
Número CAS: 185077-02-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III