Print…
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5414-5G PC5414-10G
APOSPC5414-5GEA 0 EUR
APOSPC5414-5G APOSPC5414-10G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅ClFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 351003-58-2