Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 114 EUR
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094287
Número CAS: 351003-63-9