Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 34.8 EUR
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 351003-61-7