Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 0 EUR
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09753482
Número CAS: 69034-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III