Print…
α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5408-100G PC5408-25G PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA 464 EUR
APOSPC5408-100G APOSPC5408-25G APOSPC5408-5G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Peso Molecular: 162.57 g/mol
Ponto de ebulição: 62…64 °C/14mmHg
Densidade: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090989
Número CAS: 495-07-8
UN: 1760
ADR: 8 III