Print…
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 29 EUR
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Ponto de Fusão: 179…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02709831
Número CAS: 489-17-8