Print…
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 0 EUR
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02710419
Número CAS: 329909-29-7