Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5401-1G PC5401-5G
APOSPC5401-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5401-1G APOSPC5401-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Ponto de Fusão: 157…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094284
Número CAS: 351003-62-8