Print…
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 139 EUR
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆HF₆N
Ponto de ebulição: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 675602-93-4