Print…
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 458 EUR
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 126 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00490197
Número CAS: 424-16-8