Print…
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 185 EUR
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Ponto de ebulição: 95…100 °C/3.3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236227
Número CAS: 125903-81-3