Print…
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
PC5367-1G PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA 102 EUR
APOSPC5367-1G APOSPC5367-5G
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Palladium(II) trifluoroacetate
Fórmula: C₄F₆O₄Pd
Peso Molecular: 332.45 g/mol
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013204
Número CAS: 42196-31-6