Print…
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 156 EUR
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂BrF₄N
Ponto de ebulição: 80 °C/35mmHg
Densidade: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96,11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226613
Número CAS: 1159512-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III