Print…
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5362-1G PC5362-500MG PC5362-5G
APOSPC5362-1GEA 217 EUR
APOSPC5362-1G APOSPC5362-500MG APOSPC5362-5G
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₆F₃NO₄S
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173033
Número CAS: 251097-65-1