Print…
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53583-100MG PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA 145 EUR
APOSPC53583-100MG APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Fórmula: C₁₀H₈F₅NO₂
Peso Molecular: 269.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546149
Número CAS: 1216700-64-9