Print…
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropane-1,1-diol
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 577 EUR
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Fórmula: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Peso Molecular: 166.05 g/mol (anhy)
Ponto de ebulição: 93…94 °C
Ponto de Fusão: 53…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792902
Número CAS: 422-63-9
EINECS: 207-020-0