Print…
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 364 EUR
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08111620
Número CAS: 87411-31-2