Print…
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 607 EUR
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Fórmula: C₅H₃F₈I
Ponto de ebulição: 136…137 °C
Densidade: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039406
Número CAS: 678-74-0