Print…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
PC5352-5G PC5352-1G PC5352-25G
APOSPC5352-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5352-5G APOSPC5352-1G APOSPC5352-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Fórmula: C₈H₆F₈O₂
Ponto de ebulição: 56 °C/8mmHg
Densidade: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039279
Número CAS: 376-84-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III