Print…
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Coumarin 481, 7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC53487-250MG PC53487-100MG PC53487-1G
APOSPC53487-250MGEA 56.7 EUR
APOSPC53487-250MG APOSPC53487-100MG APOSPC53487-1G
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Fórmula: C₁₄H₁₄F₃NO₂
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00057313
Número CAS: 41934-47-8