Print…
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.0420 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847338
Número CAS: 187331-46-0