Print…
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 0 EUR
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃F₂NS
Ponto de ebulição: 217 °C
Densidade: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041047
Número CAS: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8,II