Print…
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53461-1G PC53461-25G PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA 85.7 EUR
APOSPC53461-1G APOSPC53461-25G APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Fórmula: C₇H₃ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16250625
Número CAS: 153403-53-3