Print…
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 480 EUR
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878167
Número CAS: 1000573-03-4