Print…
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 121 EUR
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11110551
Número CAS: 1027833-17-5