Print…
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 46.4 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Grau técnico
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃I
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001037
Número CAS: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II