Print…
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
PC53409-5G PC53409-25G
APOSPC53409-5GEA 87 EUR
APOSPC53409-5G APOSPC53409-25G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193629
Número CAS: 928715-37-1