Print…
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 371 EUR
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062378
Número CAS: 875664-57-6