Print…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-25GEA 26.1 EUR
APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₇H₈ClF₃N₂
Peso Molecular: 212,6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204233
Número CAS: 2923-56-0