Print…
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 379 EUR
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodophenol
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Fórmula: C₆H₃F₂IO
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907951
Número CAS: 950858-06-7